Parteck® SI 200 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, E420 adatto a essere utilizzato come eccipiente
1.15079.9028
:
- Conf:25 kg
- Seq:4283
:
:13,08797
:295 °C (1013 hPa)
:94…98 °C
:1,524 g/cm³ (20 °C)
:>100 °C
:182.17 g/mol
:Ambiente
:200-061-5
:50-70-4
:98201-93-5
:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
:MFCD00004708