Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Mannitolo
D(-)-Mannitolo
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo MOLE71640365-1KG
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
D(-)-Mannitolo
Codice catalogo MOLE71640365-1KG
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitolo
D(-)-Mannitolo
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  69-65-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:69-65-8
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • IndexMerck:13,05769
  • Punto di ebollizione:290…295 °C (4 hPa)
  • Punto di fusione:164…169 °C
  • Densità:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-711-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg