Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Mannitolo ACS
D(-)-Mannitolo ACS
D(-)-Mannitolo ACS
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
D(-)-Mannitolo ACS
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:69-65-8
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • IndexMerck:13,05769
  • Punto di ebollizione:290 - 295 °C (4 hPa)
  • Punto di fusione:165…170 °C
  • Densità:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-711-8
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
  • Residue after ignition:
    ≤0.01 %
  • Specific optical rotation:
    +23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤5 ppm (as Pb)
  • Titrable acid:
    ≤0.0008 meq/g
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 %
  • Reducing sugars:
    Passes test