2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 208) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-208
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:52663-77-1
- Descrizione:2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 208) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂HCl₉
- Descrizione:2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 208)