2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-207
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:52663-79-3
- Descrizione:2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂HCl₉
- Descrizione:2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207)