ContactUsLinkComponent
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB No. 28) 100 µg/ml in 2,2,4-trimetil pentano
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB No. 28) 100 µg/ml in 2,2,4-trimetil pentano
Catalog # PROOCIL-PCB-28-CS
CAS Number:  
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB No. 28) 100 µg/ml in 2,2,4-trimetil pentano
Catalog # PROOCIL-PCB-28-CS
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1,2 mL
  • CAS No.:
    7012-37-5
  • Descrizione:
    2,4,4'-Triclorobifenile (PCB No. 28) 100 µg/ml in 2,2,4-trimetil pentano
  • Formula:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Descrizione:
    2,4,4'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 28)