2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 60) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-60
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:33025-41-1
- Descrizione:2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 60) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Descrizione:2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 60)