ContactUsLinkComponent
2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 165) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-165
CAS Number:  
2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 165) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-165
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL
  • CAS No.:
    74472-46-1
  • Descrizione:
    2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 165) 35 µg/ml in isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Descrizione:
    2,3,3',5,5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 165)