ContactUsLinkComponent
2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-123
 :  
2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-123
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL
  • CAS No.:
    65510-44-3
  • Descrizione:
    2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 35 µg/ml in isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Descrizione:
    2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123)