L-Arginina cloridrato
Codice catalogo PROOBP694
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:210.66 g/mol
IndexMerck:13,00785
Punto di fusione:218 °C
Densità:1.42 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:214-275-1
Numero CAS:1119-34-2
Formula:C₆H₁₅ClN₄O₂
Numero MDL:MFCD00064550