2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 68) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-68
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:73575-52-7
- Descrizione:2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 68) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Descrizione:2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 68)