ContactUsLinkComponent
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-54-CS
 :  
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-54-CS
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1,2 mL
  • CAS No.:
    15968-05-5
  • Descrizione:
    2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54) 100 µg/ml in isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Descrizione:
    2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54)