2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 177) 100 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-177-CS
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1,2 mL
- CAS No.:52663-70-4
- Descrizione:2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 177) 100 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Descrizione:2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 177)