ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 157) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-157
 :  
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 157) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-157
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL
  • CAS No.:
    69782-90-7
  • Descrizione:
    2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 157) 35 µg/ml in isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Descrizione:
    2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 157)