ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 130) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-130
CAS Number:  
2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 130) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-130
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL
  • CAS No.:
    52663-66-8
  • Descrizione:
    2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 130) 35 µg/ml in isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Descrizione:
    2,2',3,3',4,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 130)