Sistema di pipettaggio per piastre a 96 e 384 pozzetti PLATEMASTER®
Supplier: GILSON
Certificates
About this item
Questo sistema ergonomico e compatto è una soluzione accurata e facile da utilizzare per il pipettaggio high throughput di piastre a 96 e 384 pozzetti.
- Aiuta a risparmiare tempo, soldi e risorse in laboratorio
- Il riempimento di piastre a 96 pozzetti richiede meno di 10 secondi
- Riempe una piastra a 384 pozzetti in meno di un minuto, in soli 4 step di pipettaggio
- Riduce significativamente il numero di step di pipettaggio necessari per riempire una micropiastra, rispetto alle pipette ,multicanale standard
- Non utilizza un motore e non richiede elettricità, quindi esegue pipettaggi high throughput in maniera silenziosa
- Riduce il rischio di errori umani eliminando la possibilità di ripetere o tralasciare pozzetti
- Tutte le reazioni enzimatiche o le applicazioni basate su cellule possono essere avviate o fermate nei 96 pozzetti allo stesso tempo
Con l’utilizzo dei puntali di alta qualità PIPETMAN®, si raggiunge in un’unica operazione un livello di accuratezza e di precisione equivalente a una pipetta a 8 o 12 canali. Inoltre, si evita il rischio di pipettaggio doppio di intere file o colonne. Attraverso un’ampia gamma di accessori, tra cui adatattori per il caricamento di micropiastre a 384 pozzetti, vaschette per reagente o blocchi riscaldanti, il PLATMASTER® può essere completamente adattato a differenti applicazioni.
Temperatura di lavoro raccomandata: 20 a 25 °C
Dimensioni (W×L×H): 300×450×400 mm
Peso: 16 kg
Related Information
Recommended tips for P20
Product Information
Frequently Bought Together