2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 184) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-184
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:74472-48-3
- Descrizione:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 184) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Descrizione:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 184)