2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 182) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-182
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:60145-23-5
- Descrizione:2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 182) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Descrizione:2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 182)