2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 181) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-181
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:74472-47-2
- Descrizione:2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 181) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Descrizione:2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 181)