2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
Codice catalogo PROOCIL-PCB-173
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:68194-16-1
- Descrizione:2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
- Formula:C₁₂H₃Cl₇
- Descrizione:2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173)