L(+)-Glutammina
100 µl
Codice catalogo CHMCAB5853
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- Numero CAS:56-85-9
- Formula:C₅H₁₀N₂O₃
- Numero MDL:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- IndexMerck:13,04484
- Punto di ebollizione:355 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:185…186 °C
- Densità:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-292-1
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 µl