Nichel (II) solfato esaidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
25895.294
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
- Assay:Min. 98 %
- Cl (Chloride):Max. 0.02 %
- Cd (Cadmium):Max. 25 ppm
- Cu (Copper):Max. 25 ppm
- Pb (Lead):Max. 25 ppm
- Zn (Zinc):Max. 25 ppm
:
:262.85 g/mol
:13,06541
:840 °C
:2.07 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:232-104-9
:3288
:6.1,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:10101-97-0
:NiSO₄·6H₂O
:MFCD00149813