ContactUsLinkComponent
Rame (II) solfato, anidro ≥97%, TECHNICAL
Rame (II) solfato, anidro ≥97%, TECHNICAL
Codice catalogo 23168.265
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Rame (II) solfato, anidro ≥97%, TECHNICAL
Codice catalogo 23168.265
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 97 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :159.61 g/mol
IndexMerck:12,02722
Punto di fusione:200 °C
Densità:3.603 g/cm³ (25 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-847-6
UN:3288
ADR:6.1,III
 :GHS07
 :GHS09
Numero CAS:7758-98-7
Formula:CuSO₄
Numero MDL:MFCD00010981