Rame solfato pentaidrato
50
Codice catalogo HACH1481866
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
- Numero CAS:7758-99-8
- Formula:CuSO₄·5H₂O
- Numero MDL:MFCD00149681
- Molecular Weight:249.69 g/mol
- IndexMerck:13,02682
- Densità:2,284 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-847-6
- UN:3077
- ADR:9,III
- REACH:01-2119520566-40
Specifiche
Specifiche
- Conf:50