Rame (II) nitrato triidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
23123.294
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
- Assay:Min. 98 %
- Cl (Chloride):Max. 0.02 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.05 %
- Fe (Iron):Max. 100 ppm
- Pb (Lead):Max. 100 ppm
:
:241.6 g/mol
:114 °C
:2.05 g/cm³ (20 °C)
:221-838-5
:1477
:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
:10031-43-3
:Cu(NO₃)₂·3H₂O
:MFCD00149671