Orders LinkContactUsLinkComponent
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Nome del fornitore:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Nome del fornitore:  OHAUS
Certificates
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
4 varianti
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • OHAU30400173
    Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
    Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 1 ST
       SFr. 306.00
  • OHAU30400174
    Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
    Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 315.00
    SFr. 315.00
    1 * 1 ST
       SFr. 315.00
  • OHAU30400175
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 337.00
    SFr. 337.00
    1 * 1 ST
       SFr. 337.00
  • OHAU30400176
    Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
    Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 1 ST
       SFr. 350.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    OHAU30400177
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    OHAU30400178
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 103.50