Ammonio eptamolibdato tetraidrato ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
21275.262
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g
- Seq:3645
- Assay:Min. 98.5 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 50 ppm
- PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4):Max. 0.02 %
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
:
:1235.86 g/mol
:13,00536
:2.498 g/cm³ (20 °C)
:234-722-4
:GHS07
:Ambiente
:12054-85-2
:12027-67-7
:(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
:MFCD00167059