Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Codice catalogo MOLE19757224-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:1235.86 g/mol
IndexMerck:13,00536
Densità:2.498 g/cm³ (20 °C)
EINECS:234-722-4
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:12054-85-2
:12027-67-7
Formula:(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Numero MDL:MFCD00167059