Talco, TECHNICAL
28454.360
:
- Tipo di conf.:Bidone in plastica
- Conf:5 kg
- Seq:4114
- Loss on ignition:Max. 10 %
:
:379.27 g/mol
:13,09127
:> 1200 °C
:2.58…2.83 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:238-877-9
:14807-96-6
:Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
:MFCD00792903