Capping B (Methylimidazole:Tetrahydrofurane:Pyridine) (1:8:1) v/v/v for DNA/RNA synthesis
Nome del fornitore: Merck
Certificati
Informazioni su questo articolo
:
ADR:3 (8),
:M-Clarity™ quality level = MQ200
UN:2924
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07
Frequently Bought Together