Bario idrossido ottaidrato ≥95%, TECHNICAL
Codice catalogo 21678.515
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 kg
- Seq:4418
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 95 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:315.47 g/mol
IndexMerck:13,00980
Punto di ebollizione:780 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:78 °C
Densità:2.18 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:241-234-5
UN:3262
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Numero CAS:12230-71-6
Formula:Ba(OH)₂·8H₂O
Numero MDL:MFCD00149152