di-Ammonio ossalato monoidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
21288.266
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g
- Seq:3645
- Assay:Min. 99 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 20 ppm
- Ignition residue (SO4):Max. 0.1 %
- Fe (Iron):Max. 20 ppm
:
:142.11 g/mol
:13,00541
:70 °C (1013 hPa)
:70 °C
:∼1.5 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:214-202-3
:3288
:6.1,III
:GHS07
:6009-70-7
:(NH₄)₂C₂O₄·H₂O
:MFCD00149694