ContactUsLinkComponent
Acido trifluoroacetico 0,05% (v/v) in soluzione acquosa, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Acido trifluoroacetico 0,05% (v/v) in soluzione acquosa, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Catalog # 4.80170.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Acido trifluoroacetico 0,05% (v/v) in soluzione acquosa, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Catalog # 4.80170.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
 :114.02 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-929-3
CAS Number:76-05-1
Formula:C₂HF₃O₂
MDL Number:MFCD00004169