Fucsina basica
Glass bottle for solids, 50 g
Codice catalogo ROTH3256.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Fucsina basica
Codice catalogo ROTH3256.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 632-99-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
- Numero CAS:632-99-5
- Formula:C₂₀H₂₀ClN₃
- Numero MDL:MFCD00012569
- Molecular Weight:337.85 g/mol
- IndexMerck:12,05686
- Punto di fusione:235 °C
- Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:211-189-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:50 g