Orders LinkContactUsLinkComponent
Fucsina basica
Fucsina basica
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo OXOIBR0050A
Salute
Nome del fornitore:   THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Fucsina basica
Codice catalogo OXOIBR0050A
Nome del fornitore:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numero CAS:  632-99-5
Fucsina basica
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  632-99-5
Price
SFr. 40.70
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • Numero CAS:632-99-5
  • Formula:C₂₀H₂₀ClN₃
  • Numero MDL:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • IndexMerck:12,05686
  • Punto di fusione:235 °C
  • Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-189-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
Specifiche