Buffer, TBE solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR042004
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TBE solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo EURLEMR042004
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TBE buffer solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer)