ContactUsLinkComponent
Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Codice catalogo A4348.9010
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Buffer, TBE (Tris-borate-EDTA) powder for 10X concentrated solution
Codice catalogo A4348.9010
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    10 L
  • Descrizione:
    TBE buffer solid for 10X concentrated solution (TRIS-borate-EDTA buffer)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Powder for 10X concentrated aqueous solution (170,28 g/L). Composed of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂.