Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo ROCKMB-019
Nome del fornitore: Rockland Immunochemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)