Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo MOBO15002-1000
Marketsource
Nome del fornitore: MO BIO
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo MOBO15002-1000
Nome del fornitore: MO BIO
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)