Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), bottiglia in plastica, 2,5 L
Nome del fornitore: Merck
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Millipore®
Codice catalogo 1.06177.2500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_106177 msds_106177
Scheda di sicurezza
ProductPage_106177 ProductPage_106177
Specifiche del prodotto
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:2,5 L
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)