TBE soluzione tampone, 10X concentrato (TRIS-borate-EDTA buffer), ultrapuro
E442-500ML
:
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
- Environmentally Preferable:
pH (1:10) at 25 °C: 8,20 to 8,40