Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), MP Biomedicals
Codice catalogo ICNA11TAE50X01
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 L
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)