Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo B49
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)