Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 500 ml
Codice catalogo BMOL54665-1
Nome del fornitore: Biomol Enzo
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo BMOL54665-1
Nome del fornitore: Biomol Enzo
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 ml
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)