Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5, bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo A4686.1000
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5
Codice catalogo A4686.1000
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5, bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 123.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,5