Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Catalog # MOLE22306903-1L
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)