ContactUsLinkComponent
Tetrabutilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa
Corrosivo
Tetrabutilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa
Codice catalogo MOLE12269822-100ML
Nome del fornitore:  Molekula
Numero CAS:  
Corrosivo
Tetrabutilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa
Codice catalogo MOLE12269822-100ML
Nome del fornitore:  Molekula
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :259.48 g/mol
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:218-147-6
UN:3267
ADR:8,II
 :GHS05
Numero CAS:2052-49-5
Formula:C₁₆H₃₇NO
Numero MDL:MFCD00009425