Potassio idrossido 50% in soluzione acquosa, Selectipur® per l'industria elettronica
56999579.
:
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:300 kg
- Seq:4792
:
:56.11 g/mol
:Ambiente
:215-181-3
:1814
:8,II
:GHS05
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553