Argento solfato 80 g/l in sulphuric acid for COD determination, Supelco®
Codice catalogo 1.01574.1000
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Concentration (Ag₂SO₄):78.8 - 81.2 g/l
- Concentration (H₂SO₄):1665 - 1735 g/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:311.8 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:233-653-7
UN:3264
:GHS05
:GHS09
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:10294-26-5
Formula:Ag₂SO₄
Numero MDL:MFCD00003407