ContactUsLinkComponent
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid per analisi del COD nell'acqua
  REGEAGS1W
 :  REAGECON
 :  
undefined
Argento solfato 10 g/l in sulphuric acid per analisi del COD nell'acqua
  REGEAGS1W
 :  REAGECON
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
 :
 :311.8 g/mol
 :233-653-7
 :1830
 :8,II
 :GHS05
 :10294-26-5
 :Ag₂SO₄
 :MFCD00003407